Sucralose 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
470090010 470091000 470092500
470090010.EA 170 EUR InStock
470090010. 470091000. 470092500.
Sucralose 98%
Sucralose
Formule: C₁₂H₁₉Cl₃O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03648615
Numéro CAS: 56038-13-2
EINECS: 259-952-2
Merck Index: 13,08965
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +84° to +88° (20°C, 589 nm) (C=1% in water) (on dry substance)
Water ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité