Homoharringtonine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Omacetaxine mepesuccinate
470100250 470101000
470100250.EA 271 EUR InStock
470100250. 470101000.
Homoharringtonine 98%
Homoharringtonine
Formule: C₂₉H₃₉NO₉
MW: 545,63 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03410264
Numéro CAS: 26833-87-4
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 143°C to 148°C
Water ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité