1-Méthylpyrène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
470140010 470142500
470140010.EA 259 EUR InStock
470140010. 470142500.
1-Méthylpyrène 97%
1-Méthylpyrène
Formule: C₁₇H₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014329
Numéro CAS: 2381-21-7
EINECS: 219-178-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité