Enalaprilat dihydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline, Enalaprilic acid, (S)-1-((S)-2-(((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid dihydrate
470180010 470182500
470180010.EA 669 EUR InStock
470180010. 470182500.
Enalaprilat dihydrate 95%
Enalaprilat dihydrate
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₅·2H₂O
MW: 348,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00941393
Numéro CAS: 84680-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Water 7 to 11 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité