Rasagiline mesylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-N-Propargyl-1-indanamine Methanesulphonate, (R)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine methanesulphonate, (R)-N-(2-Propyn-1-yl)-1-indanamine Methanesulphonate
470200010 470200050 470202500
470200010.EA 235 EUR InStock
470200010. 470200050. 470202500.
Rasagiline mesylate 98%
Rasagiline mesylate
Formule: C₁₂H₁₃N·CH₄O₃S
MW: 267,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460604
Numéro CAS: 161735-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 155°C to 159°C
Loss on drying ≤11 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité