Undéc-10-énoate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
470250250 470251000
470250250.EA 23 EUR InStock
470250250. 470251000.
Undéc-10-énoate de méthyle 97%
Methyl 10-undecenoate
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Densité: 0.885
Point d'éclair: 115°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016689
Numéro CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité