N-Acetyltryptamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)indole
470261000 470265000
470261000.EA 115 EUR InStock
470261000. 470265000.
N-Acetyltryptamine 98%
N-Acetyltryptamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,2524 g/mol
Point d'ébullition: 484.7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209910
Numéro CAS: 1016-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C
Water ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité