6-Méthoxy-3H-purin-2-amine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-O-Methylguanine, O-Methylguanine
470270010 470270050 470270250
470270010.EA 66.4 EUR InStock
470270010. 470270050. 470270250.
6-Méthoxy-3H-purin-2-amine 95%
2-Amino-6-methoxypurine
Formule: C₆H₇N₅O
MW: 165,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133009
Numéro CAS: 20535-83-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité