Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
470360010 470362500
470360010.EA 353 EUR InStock
470360010. 470362500.
Isothiazole-5-carboxylic acid 97%
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,137 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369964
Numéro CAS: 10271-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité