Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
470390010 470390050 470390250
470390010.EA 31.6 EUR InStock
470390010. 470390050. 470390250.
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 98%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formule: C₈H₈O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092317
Numéro CAS: 4282-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 108°C to 112°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité