Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
470460010 470460050
470460010.EA 42.1 EUR InStock
470460010. 470460050.
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 98.5%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 279.2°C (760mmHg)
Point d'éclair: 123°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159643
Numéro CAS: 5932-27-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Melting point 158°C to 160°C
Water ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité