3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
470490010 470490050
470490010. 470490050.
3-Bromomethyl-3-methyloxetane 95%
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formule: C₅H₉BrO
MW: 165,04 g/mol
Point d'ébullition: 162°C (760mmHg)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684290
Numéro CAS: 78385-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité