Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzal-4-nitrophenylhydrazone
470500010 470500050
470500010.EA 17.9 EUR InStock
470500010. 470500050.
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone 98%
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone
Formule: C₁₃H₁₁N₃O₂
MW: 241,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024596
Numéro CAS: 3078-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 193°C to 197°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité