Propanol-2 solution dans l'eau 70%, technical
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
470610010 470610050 470610250
470610010.EA 21.7 EUR InStock
470610010. 470610050. 470610250.
Propanol-2 solution dans l'eau 70%, technical
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Densité: 0.86
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless liquid
Concentration 69 to 71 % (determined via difference in water content by KF)
Water 29 to 31 %
Density 0.858 to 0.862 kg/l
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité