1,4-Diiodotétrafluorobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
470660010 470660050
470660010.EA 68.4 EUR InStock
470660010. 470660050.
1,4-Diiodotétrafluorobenzène 98%
1,4-Diiodotétrafluorobenzène
Formule: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001055
Numéro CAS: 392-57-4
EINECS: 206-877-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité