Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AN-2728 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-((1-hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-yl)oxy)benzonitrile, 4-((1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborol-5-yl)oxy)benzonitrile, Crisaborole

470670250 470671000
470670250.EA 111 EUR InStock
470670250. 470671000.
AN-2728 98%
AN-2728


Formule: C₁₄H₁₀BNO₃
MW: 251,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169940
Numéro CAS: 906673-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 128°C to 135°C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité