2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phosphoric Acid 2-(Methacryloyloxy)ethyl 2-(Trimethylammonio)ethyl Ester, 2-(Methacryloyloxy)ethyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate, 2-Methacryloyloxyethyl Phosphorylcholine
470730010 470730050
470730010.EA 54.2 EUR InStock
470730010. 470730050.
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate 96%
2-(Methacryloyloxy)ethyl-2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
Formule: C₁₁H₂₂NO₆P
MW: 295,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11112180
Numéro CAS: 67881-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Titration with HClO4 95 to 105 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité