1,4-Dioxan-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p-Dioxanone
470740050 470740250
470740050.EA 75.3 EUR InStock
470740050. 470740250.
1,4-Dioxan-2-one 98%
1,4-Dioxan-2-one
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Point d'éclair: 215°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215855
Numéro CAS: 3041-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité