Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
470800010 470800050
470800010.EA 72.6 EUR InStock
470800010. 470800050.
Thiazolidine-4-carboxylic acid 95%
Thiazolidine-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂S
MW: 133,1689 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128958
Numéro CAS: 444-27-9
EINECS: 207-146-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 % (On dry substance)
Water ≤10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité