3-Butynoic acid 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: But-3-ynoic acid
470870010 470870050
470870010.EA 85.7 EUR InStock
470870010. 470870050.
3-Butynoic acid 97+%
3-Butynoic acid
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258494
Numéro CAS: 2345-51-9
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
Melting point 78.0°C to 87.0°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité