1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
470940250 470941000
470940250.EA 33.3 EUR InStock
470940250. 470941000.
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formule: C₂₀H₁₈O₃
Point d'ébullition: 531.8°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012180
Numéro CAS: 27955-94-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité