1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: HPMDA, 1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic Dianhydride
470950050 470950250
470950050.EA 57.3 EUR InStock
470950050. 470950250.
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₁₀H₈O₆
MW: 224,17 g/mol
Point d'ébullition: 517.5°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13704912
Numéro CAS: 2754-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité