1,6-Dibromopyrene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
470980010 470980050
470980010.EA 64.6 EUR InStock
470980010. 470980050.
1,6-Dibromopyrene 99%
1,6-Dibromopyrene
Formule: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Point d'ébullition: 469.6°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263746
Numéro CAS: 27973-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 228°C to 232°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité