2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Formylphenylacetylene
471030010 471030050
471030010.EA 58.2 EUR InStock
471030010. 471030050.
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Formule: C₉H₆O
MW: 130,143 g/mol
Point d'ébullition: 230.3°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039985
Numéro CAS: 38846-64-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 62°C to 66°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité