2-Iodonaphtalène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
471040010 471040050
471040010.EA 103 EUR InStock
471040010. 471040050.
2-Iodonaphtalène 98%
2-Iodonaphtalène
Formule: C₁₀H₇I
Point d'ébullition: 307.5°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021590
Numéro CAS: 612-55-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to brown crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 52°C to 56°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité