Nitazoxanide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, 2-((5-Nitrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl acetate, NTZ
471080010 471080050 471080250
471080010.EA 31.6 EUR InStock
471080010. 471080050. 471080250.
Nitazoxanide 98%
Nitazoxanide
Formule: C₁₂H₉N₃O₅S
MW: 307,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00416599
Numéro CAS: 55981-09-4
EINECS: 259-931-8
Merck Index: 13,06595
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 198°C to 202°C
Water ≤10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité