Pirarubicin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-6-methyl-5-(((R)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-amino-6-methyl-5-(((S)-tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione
471110250 471111000
471110250.EA 298 EUR InStock
471110250. 471111000.
Pirarubicin 95%
Pirarubicin
Formule: C₂₃H₃₇NO₁₂
MW: 627,64 g/mol
Point d'ébullition: 834.7°C (760mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869742
Numéro CAS: 72496-41-4
Merck Index: 13,00757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance orange to red-orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité