Trichostatin A 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
471120050 471120250
471120050.EA 175 EUR InStock
471120050. 471120250.
Trichostatin A 98%
Trichostatin A
Formule: C₁₇H₂₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03848392
Numéro CAS: 58880-19-6
Merck Index: 13,09722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to light pinkish to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 145°C to 150°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité