Carprofen 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid
471140010 471140050
471140010.EA 51.3 EUR InStock
471140010. 471140050.
Carprofen 98%
Carprofen
Formule: C₁₅H₁₂ClNO₂
MW: 273,72 g/mol
Point d'ébullition: 509.1°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079028
Numéro CAS: 53716-49-7
EINECS: 258-712-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01876
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 199°C
Water ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité