Pterostilbene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
471380010 471380050 471380250
471380010.EA 91.7 EUR InStock
471380010. 471380050. 471380250.
Pterostilbene 98%
Pterostilbene
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238710
Numéro CAS: 537-42-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 90°C to 98°C
Water ≤3 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité