Trihydroxyethylrutin 85%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Trihydroxyethylrutin, 3',4',7-Tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, 3',4',7-Tris-O-(2-hydroxyethyl)-rutin, 2-(3,4-Bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Troxerutin
471460010 471460050 471460250
471460010.EA 31.9 EUR InStock
471460010. 471460050. 471460250.
Trihydroxyethylrutin 85%
Trihydroxyethylrutin
Formule: C₃₃H₄₂O₁₉
MW: 742,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00893813
Numéro CAS: 7085-55-4
EINECS: 230-389-4
Merck Index: 13,09859
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to green powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Melting point 168°C to 176°C
Loss on drying ≤5 % (130°C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité