Oxiracetam 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
471470010 471470050
471470010.EA 44 EUR InStock
471470010. 471470050.
Oxiracetam 97%
Oxiracetam
Formule: C₆H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00242951
Numéro CAS: 62613-82-5
Merck Index: 13,07011
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalloine powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Melting point 169°C to 173°C
Loss on drying ≤3 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité