Prunetin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4',5-Dihydroxy-7-methoxyisoflavone, 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-chromen-4-one
471630010 471632500
471630010.EA 235 EUR InStock
471630010. 471632500.
Prunetin 95%
Prunetin
Formule: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,26 g/mol
Point d'ébullition: 546°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016951
Numéro CAS: 552-59-0
EINECS: 209-018-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité