Nicotinamide riboside chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Carbamoyl-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride
471650010 471650050
471650010.EA 75.4 EUR InStock
471650010. 471650050.
Nicotinamide riboside chloride 98%
Nicotinamide riboside chloride
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₅
MW: 290,7002 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27952781
Numéro CAS: 23111-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité