3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3'-Methoxy-3,4',5,7-tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Isorhamnetin, 3'-Methylquercetin, 3-Methylquercetin
471780100 471781000
471780100.EA 165 EUR InStock
471780100. 471781000.
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone 97%
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₇
MW: 316,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017310
Numéro CAS: 480-19-3
EINECS: 207-545-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to amber powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité