Glabridin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-4-(8,8-Dimethyl-2,3,4,8-tetrahydropyrano[2,3-f]chromen-3-yl)benzene-1,3-diol
471850010 471852500
471850010.EA 266 EUR InStock
471850010. 471852500.
Glabridin 98%
Glabridin
Formule: C₂₀H₂₀O₄
MW: 324,37 g/mol
Point d'éclair: 267°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427694
Numéro CAS: 59870-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité