Diisopropyl adipate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
471870250 471871000
471870250.EA 20.9 EUR InStock
471870250. 471871000.
Diisopropyl adipate 99%
Diisopropyl adipate
Formule: C₁₂H₂₂O₄
Point d'ébullition: 120°C (760mmHg)
Point d'éclair: 124°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026391
Numéro CAS: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité