Sivelestat sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: ONO-5046, Sodium 2-(2-(4-(pivaloyloxy)phenylsulphonamido)benzamido)acetate tetrahydrate, N-{2-[({4-[2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]phenyl}sulphonyl)amino]benzoyl}glycine sodium salt, Sivelestat Sodium Tetrahydrate
471930010 471932500
471930010.EA 271 EUR InStock
471930010. 471932500.
Sivelestat sodium 98%
Sivelestat sodium
Formule: C₂₀H₂₁N₂NaO₇S·4H₂O
MW: 528,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01937969
Numéro CAS: 201677-61-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 72°C to 75°C
Water 13.0 to 14.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité