3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosane-1,23-diol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PEG-08, 3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosane-1,23-diol
471960010 471960050
471960010.EA 76.4 EUR InStock
471960010. 471960050.
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosane-1,23-diol 97%
Octaethylene glycol
Formule: C₁₆H₃₄O₉
MW: 370,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00698694
Numéro CAS: 5117-19-1
EINECS: 225-856-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to light yellow or white liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité