Drospirenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dihydrospirorenone
472040010 472042500
472040010.EA 177 EUR InStock
472040010. 472042500.
Drospirenone 98%
Drospirenone
Formule: C₂₄H₃₀O₃
MW: 366,50 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867350
Numéro CAS: 67392-87-4
EINECS: 266-679-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03488
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 199°C to 203°C
Specific optical rotation -187° to -193° (20°C, 589 nm) (0.1g in 10 ml methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité