Olsalazine Sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
472060050 472060250
472060050.EA 88.1 EUR InStock
472060050. 472060250.
Olsalazine Sodium 98%
Olsalazine Sodium
Formule: C₁₄H₈N₂Na₂O₆
MW: 346,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013300
Numéro CAS: 6054-98-4
EINECS: 227-975-7
Merck Index: 13,06911
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (1 g, 150°C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité