Lycorine HCl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
472080010 472082500
472080010.EA 308 EUR InStock
472080010. 472082500.
Lycorine HCl 98%
Lycorine HCl
Formule: C₁₆H₁₇NO₄·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00243111
Numéro CAS: 2188-68-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 208°C to 212°C
Loss on drying ≤5.0 % (105°C, 3 hrs)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité