Decoquinate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
472090010 472090050
472090010.EA 69.8 EUR InStock
472090010. 472090050.
Decoquinate 98%
Decoquinate
Formule: C₂₄H₃₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673686
Numéro CAS: 18507-89-6
EINECS: 242-389-1
Merck Index: 13,02874
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 241°C to 245°C
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité