Esomeprazole magnesium trihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
472510010 472512500
472510010.EA 424 EUR InStock
472510010. 472512500.
Esomeprazole magnesium trihydrate 98%
Esomeprazole magnesium trihydrate
Formule: C₃₄H₄₂MgN₆O₉S₂
MW: 767,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31807353
Numéro CAS: 217087-09-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -128° to -146° (c=0.5,Methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité