Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
472610010 472610050
472610010.EA 31.9 EUR InStock
472610010. 472610050.
Cyclohexanesulphonyl chloride 95%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO₂S
MW: 182,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117775
Numéro CAS: 4837-38-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité