5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
472621000 472625000
472621000.EA 91.7 EUR InStock
472621000. 472625000.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD1073638
Numéro CAS: 91809-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance green to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV Lambda max 539 to 545 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité