Pheniramine maleate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
472670010 472670050
472670010.EA 49.5 EUR InStock
472670010. 472670050.
Pheniramine maleate 98%
Pheniramine maleate
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079250
Numéro CAS: 132-20-7
EINECS: 205-051-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité