2,3':4',2''-Terthiophene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
472800010 472802500
472800010.EA 255 EUR InStock
472800010. 472802500.
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
2,3':4',2''-Terthiophene
Formule: C₁₂H₈S₃
MW: 248,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01106341
Numéro CAS: 101306-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité