AmberChrom™ hydrogen form 50WX4 200-400 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
472900025 472901000 472905000
472900025.EA 1250 EUR InStock
472900025. 472901000. 472905000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX4 200-400 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132725
Numéro CAS: 69011-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance orange to brown beads
Total exchange capacity ≥1.1 eq/l (H form)
Water retention capacity 64 to 72 % (H form)
Particle size 200 to 400 mesh
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité