AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
472920025 472921000 472925000
472920025.EA 1470 EUR InStock
472920025. 472921000. 472925000.
AmberChrom™ hydrogen form 50WX8 100-200 mesh
AmberChrom™ hydrogen form
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132726
Numéro CAS: 69011-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance beige to green-beige to light brown beads
Total exchange capacity ≥1.7 eq/l (H form)
Water retention capacity 50 to 58 % (H form)
Particle size 100 to 200 mesh
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité